Merck
ENAH5802EFDC
Enamine
5-bromo-1H-1,3-benzodiazole-2-carbothioamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
256.13
Número MDL:
Iupac Name
5-bromo-1H-benzo[d]imidazole-2-carbothioamide
Inchi Code
1S/C8H6BrN3S/c9-4-1-2-5-6(3-4)12-8(11-5)7(10)13/h1-3H,(H2,10,13)(H,11,12)
Clave InChI
VIWBSXZGOKAELI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7426062
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7426062
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)