Merck
ENAH5802EE34
Enamine
2-carbamimidoylbenzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
164.16
Número MDL:
mp
179-180
Iupac Name
2-carbamimidoylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H8N2O2/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H3,9,10)(H,11,12)
Clave InChI
VOOKAZPDXSWCPJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7434939
Melting Point
179-180
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7434939
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)