Merck
ENAH5802ECD7
Enamine
2-(5-amino-2-methyl-1H-imidazol-1-yl)acetonitrile hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
172.62
Número MDL:
Iupac Name
2-(5-amino-2-methyl-1H-imidazol-1-yl)acetonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H8N4.ClH/c1-5-9-4-6(8)10(5)3-2-7;/h4H,3,8H2,1H3;1H
Clave InChI
VBXSYSPBVPHONZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7426125
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7426125
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)