Merck
ENAH5802EB8D
Enamine
1-(2,2-dimethylthiomorpholin-4-yl)propan-2-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
187.31
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
1-(2,2-dimethylthiomorpholino)propan-2-one
Inchi Code
1S/C9H17NOS/c1-8(11)6-10-4-5-12-9(2,3)7-10/h4-7H2,1-3H3
Clave InChI
NEOUQWZYIWATSX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3029626
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3029626
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)