Merck
ENAH5802EAF9
Enamine
N-[2-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]hydroxylamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
178.11
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
N-(2-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)hydroxylamine
Inchi Code
1S/C6H5F3N2O/c7-6(8,9)5-4(11-12)2-1-3-10-5/h1-3,11-12H
Clave InChI
FVBRKEBHBQZWNL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7442253
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7442253
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)