ENAH5802EA47
Enamine
1-[(2,5-dibromophenyl)methyl]-1H-indole-2-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
1-(2,5-dibromobenzyl)-1H-indole-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C16H11Br2NO2/c17-12-5-6-13(18)11(7-12)9-19-14-4-2-1-3-10(14)8-15(19)16(20)21/h1-8H,9H2,(H,20,21)
Clave InChI
YFNXNKZXYZYCRI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7440207
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)