Merck
ENAH5802EA16
Enamine
tert-butyl 3-(1-imino-1-oxo-1lambda6-thian-4-yl)azetidine-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
288.41
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 3-(1-amino-1-oxido-2,3,4,5-tetrahydro-1lambda6-thiopyran-4-yl)azetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H24N2O3S/c1-13(2,3)18-12(16)15-8-11(9-15)10-4-6-19(14,17)7-5-10/h6,10-11H,4-5,7-9H2,1-3H3,(H2,14,17)
InChI key
RVQOHXVZXRMZNQ-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6732814
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6732814
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)