Merck
ENAH5802EA10
Enamine
3-{[3-(trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]methyl}piperidine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
243.66
Número MDL:
Iupac Name
3-((3-(trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl)methyl)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H12F3N3.ClH/c9-8(10,11)7(13-14-7)4-6-2-1-3-12-5-6;/h6,12H,1-5H2;1H
Clave InChI
VSNLYHTZVQSEDR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7427332
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7427332
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)