ENAH5802E866
Enamine
2,8-dimethylimidazo[1,2-b]pyridazine-6-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Iupac Name
2,8-dimethylimidazo[1,2-b]pyridazine-6-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9N3O2.ClH/c1-5-3-7(9(13)14)11-12-4-6(2)10-8(5)12;/h3-4H,1-2H3,(H,13,14);1H
Clave InChI
OGBQYVKFLPTHRL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764294
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)