Merck
ENAH5802E7AF
Enamine
2-methoxy-2-(oxolan-2-yl)acetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
160.17
Número MDL:
Iupac Name
2-methoxy-2-(tetrahydrofuran-2-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C7H12O4/c1-10-6(7(8)9)5-3-2-4-11-5/h5-6H,2-4H2,1H3,(H,8,9)
Clave InChI
PXJBJYKDKVKHGD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6277108
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6277108
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)