Merck
ENAH5802E613
Enamine
5-cyclopropyl-3-methoxy-1,2-oxazole-4-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
183.16
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5-cyclopropyl-3-methoxyisoxazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H9NO4/c1-12-7-5(8(10)11)6(13-9-7)4-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
CXEYLHLVRMCDDY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7428064
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7428064
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)