ENAH5802E53B
Enamine
methyl 2-amino-1-methyl-1H-1,3-benzodiazole-5-carboxylate
About This Item
Iupac Name
methyl 2-amino-1-methyl-1H-benzimidazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H11N3O2/c1-13-8-4-3-6(9(14)15-2)5-7(8)12-10(13)11/h3-5H,1-2H3,(H2,11,12)
Clave InChI
VDWKHDHTVLIQBH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7425809
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)