ENAH5802E4CA
Enamine
methyl 4,4-dimethylpyrrolidine-3-carboxylate hydrochloride
About This Item
Iupac Name
methyl 4,4-dimethylpyrrolidine-3-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO2.ClH/c1-8(2)5-9-4-6(8)7(10)11-3;/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H
Clave InChI
OBMMQLPHMBRQAU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7439066
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)