ENAH5802E3B7
Enamine
2-chloro-4-(1,1-difluoroethyl)pyrimidine
About This Item
Iupac Name
2-chloro-4-(1,1-difluoroethyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H5ClF2N2/c1-6(8,9)4-2-3-10-5(7)11-4/h2-3H,1H3
Clave InChI
GCKITAKNLKJIJD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7434767
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)