ENAH5802E32F
Enamine
7-bromo-8-methoxyisoquinoline
About This Item
Iupac Name
7-bromo-8-methoxyisoquinoline
Inchi Code
1S/C10H8BrNO/c1-13-10-8-6-12-5-4-7(8)2-3-9(10)11/h2-6H,1H3
Clave InChI
RZKBDXIVILJRDR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7354932
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)