ENAH5802E275
Enamine
1-bromo-2,6-naphthyridine
About This Item
mp
94-96
Iupac Name
1-bromo[2,6]naphthyridine
Inchi Code
1S/C8H5BrN2/c9-8-7-2-3-10-5-6(7)1-4-11-8/h1-5H
Clave InChI
FLJZODPOGAZBNC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3249847
Melting Point
94-96
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3249847
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)