Merck
ENAH5802E0F4
Enamine
3-azabicyclo[3.2.2]nonane-6-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
205.68
Número MDL:
Iupac Name
3-azabicyclo[3.2.2]nonane-6-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H15NO2.ClH/c11-9(12)8-3-6-1-2-7(8)5-10-4-6;/h6-8,10H,1-5H2,(H,11,12);1H
Clave InChI
KJBXNFZVXWSHAZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7434592
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7434592
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)