Merck
ENAH5802E0C5
Enamine
(3R,4R)-3-amino-4-methoxypentanoic acid hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
183.63
Número MDL:
Iupac Name
(3R,4R)-3-amino-4-methoxypentanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO3.ClH/c1-4(10-2)5(7)3-6(8)9;/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9);1H/t4-,5-;/m1./s1
Clave InChI
BDPZPOXENHKTCI-TYSVMGFPSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764035
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764035
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)