ENAH5802E040
Enamine
tert-butyl 2,2-dimethyl-5-oxopiperazine-1-carboxylate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 2,2-dimethyl-5-oxopiperazine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H20N2O3/c1-10(2,3)16-9(15)13-6-8(14)12-7-11(13,4)5/h6-7H2,1-5H3,(H,12,14)
Clave InChI
RLHNKFYDRHHRGW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7204293
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)