ENAH5802DD5C
Enamine
1-{[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]methyl}cyclopropane-1-carbaldehyde
About This Item
Iupac Name
1-(((tert-butyldimethylsilyl)oxy)methyl)cyclopropane-1-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C11H22O2Si/c1-10(2,3)14(4,5)13-9-11(8-12)6-7-11/h8H,6-7,9H2,1-5H3
Clave InChI
ARFIJDLRSPOAEH-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7428114
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)