Merck
ENAH5802DD12
Enamine
3-ethyl-2,6-difluorobenzaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
170.16
Número MDL:
Iupac Name
3-ethyl-2,6-difluorobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H8F2O/c1-2-6-3-4-8(10)7(5-12)9(6)11/h3-5H,2H2,1H3
Clave InChI
QAWQJMAWSNQTHI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7436764
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7436764
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)