Merck
ENAH5802DCE8
Enamine
(1s,3s)-3-(methoxymethoxy)cyclobutane-1-carbaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
144.17
Número MDL:
Iupac Name
(1s,3s)-3-(methoxymethoxy)cyclobutane-1-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C7H12O3/c1-9-5-10-7-2-6(3-7)4-8/h4,6-7H,2-3,5H2,1H3/t6-,7+
Clave InChI
JLCXDRUDGJFARZ-KNVOCYPGSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7426880
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7426880
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)