ENAH5802DCDA
Enamine
tricyclo[3.2.1.0,2,4]octane-6-carbaldehyde
About This Item
Iupac Name
(1S,4R,5S,6R)-tricyclo[3.2.1.0(2,4)]octane-6-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H12O/c10-4-6-1-5-2-7(6)9-3-8(5)9/h4-9H,1-3H2
Clave InChI
XKKCDFGCBUTNRJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7291738
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7291738
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)