Merck
ENAH5802D9EE
Enamine
1-(prop-2-yn-1-yl)piperidine-2-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
203.67
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-(prop-2-yn-1-yl)piperidine-2-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13NO2.ClH/c1-2-6-10-7-4-3-5-8(10)9(11)12;/h1,8H,3-7H2,(H,11,12);1H
Clave InChI
VPEGUMIHIRWQQA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7440394
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7440394
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)