Merck
ENAH38A2DA59
Enamine
3-amino-5-bromo-1-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-yl]-1H-pyrazole-4-carbonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
283.05
Número MDL:
Iupac Name
(R)-3-amino-5-bromo-1-(1,1,1-trifluoropropan-2-yl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C7H6BrF3N4/c1-3(7(9,10)11)15-5(8)4(2-12)6(13)14-15/h3H,1H3,(H2,13,14)/t3-/m1/s1
Clave InChI
BTEVHRUTBUQZAF-GSVOUGTGSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7353327
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7353327
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)