Merck
ENAH38A2D8F7
Enamine
4-amino-2-oxabicyclo[2.1.1]hexane-1-carboxylic acid; trifluoroacetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
257.17
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2,2,2-trifluoroacetic acid--4-amino-2-oxabicyclo[2.1.1]hexane-1-carboxylic acid (1/1)
Inchi Code
1S/C6H9NO3.C2HF3O2/c7-5-1-6(2-5,4(8)9)10-3-5;3-2(4,5)1(6)7/h1-3,7H2,(H,8,9);(H,6,7)
Clave InChI
MVXKLMISGZRHML-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
OC(=O)C(F)(F)F
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764720
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764720
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)