Merck
ENAH38A2D851
Enamine
{5-oxa-8-azaspiro[3.5]nonan-6-yl}methanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
157.21
Número MDL:
Iupac Name
(5-oxa-8-azaspiro[3.5]nonan-6-yl)methanol
Inchi Code
1S/C8H15NO2/c10-5-7-4-9-6-8(11-7)2-1-3-8/h7,9-10H,1-6H2
Clave InChI
TZDSVBNICIXARE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6763354
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6763354
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)