Merck
ENAH38A2CF9A
Enamine
rac-(1R,2R,5R,6R)-9-azabicyclo[3.3.1]nonane-2,6-diol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
157.21
MDL number:
Iupac Name
(1R,2R,5R,6R)-9-azabicyclo[3.3.1]nonane-2,6-diol
Inchi Code
1S/C8H15NO2/c10-7-3-1-5-8(11)4-2-6(7)9-5/h5-11H,1-4H2/t5-,6-,7-,8-/m1/s1
InChI key
HUDZWSOGXNHVQS-WCTZXXKLSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6760290
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6760290
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)