ENAH38A2CCE6
Enamine
2-chloro-N-cyclopropyl-5-nitrothiophene-3-carboxamide
About This Item
Iupac Name
2-chloro-N-cyclopropyl-5-nitrothiophene-3-carboxamide
Inchi Code
1S/C8H7ClN2O3S/c9-7-5(3-6(15-7)11(13)14)8(12)10-4-1-2-4/h3-4H,1-2H2,(H,10,12)
Clave InChI
IUZSKQJVIGYBQP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6736089
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)