Merck
ENAH38A2CC89
Enamine
methyl 5-chloro-4-fluoro-2-(fluorosulfonyl)benzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
270.64
Número MDL:
Iupac Name
methyl 5-chloro-4-fluoro-2-(fluorosulfonyl)benzoate
Inchi Code
1S/C8H5ClF2O4S/c1-15-8(12)4-2-5(9)6(10)3-7(4)16(11,13)14/h2-3H,1H3
Clave InChI
MZCVAIRKBROUDO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6759220
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6759220
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)