ENAH38A2BF27
Enamine
6-hydrazinyl-N,N-dimethylpyridine-3-sulfonamide
About This Item
Iupac Name
6-hydrazino-N,N-dimethyl-3-pyridinesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H12N4O2S/c1-11(2)14(12,13)6-3-4-7(10-8)9-5-6/h3-5H,8H2,1-2H3,(H,9,10)
Clave InChI
GYHBVHHXVVZKJL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5069516
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)