ENAH38A2BEED
Enamine
4-fluoro-3-(methylamino)phenol
About This Item
mp
68-69
Iupac Name
4-fluoro-3-(methylamino)phenol
Inchi Code
1S/C7H8FNO/c1-9-7-4-5(10)2-3-6(7)8/h2-4,9-10H,1H3
Clave InChI
CGLCTUZRODNGES-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4268336
Melting Point
68-69
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4268336
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)