Merck
ENAH38A2BD15
Enamine
2-{2-oxaspiro[4.4]nonan-3-yl}acetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
184.24
Número MDL:
Iupac Name
2-(2-oxaspiro[4.4]nonan-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H16O3/c11-9(12)5-8-6-10(7-13-8)3-1-2-4-10/h8H,1-7H2,(H,11,12)
Clave InChI
ULCXYGLVKWWCSQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-368366
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-368366
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)