ENAH38A2BC34
Enamine
2-(3,6-dihydro-2H-pyran-4-yl)acetonitrile
About This Item
Iupac Name
2-(3,6-dihydro-2H-pyran-4-yl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C7H9NO/c8-4-1-7-2-5-9-6-3-7/h2H,1,3,5-6H2
Clave InChI
YJXINIPKCIDAAV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222261
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)