Merck
ENAH315523F5
Enamine
4H,5H,6H-cyclopenta[c]thiophene-5-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
168.22
MDL number:
Iupac Name
5,6-dihydro-4H-cyclopenta[c]thiophene-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H8O2S/c9-8(10)5-1-6-3-11-4-7(6)2-5/h3-5H,1-2H2,(H,9,10)
InChI key
ZPSKAIONUPCOJP-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6746279
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6746279
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)