ENAH31552358
Enamine
3-methyl-1-oxa-2,8-diazaspiro[4.5]dec-2-ene hydrochloride
About This Item
mp
238-239
Iupac Name
3-methyl-1-oxa-2,8-diazaspiro[4.5]dec-3-ene hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H14N2O.ClH/c1-7-6-8(11-10-7)2-4-9-5-3-8;/h6,9-10H,2-5H2,1H3;1H
Clave InChI
BEKLFYONZDTPAB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6746515
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)