ENAH31552104
Enamine
3-(1,3-benzoxazol-2-yl)benzoic acid
About This Item
Iupac Name
3-(1,3-benzoxazol-2-yl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C14H9NO3/c16-14(17)10-5-3-4-9(8-10)13-15-11-6-1-2-7-12(11)18-13/h1-8H,(H,16,17)
Clave InChI
VSIDLODXMSPACX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6738721
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)