Merck
ENAH315520C7
Enamine
4-(4-chloro-3-methylphenoxy)-2-(trifluoromethyl)aniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
301.7
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-(4-chloro-3-methylphenoxy)-2-(trifluoromethyl)phenylamine
Inchi Code
1S/C14H11ClF3NO/c1-8-6-9(2-4-12(8)15)20-10-3-5-13(19)11(7-10)14(16,17)18/h2-7H,19H2,1H3
Clave InChI
OUZGDXDLIWDKBD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6735203
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6735203
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)