Merck
ENAH31551F7F
Enamine
rac-[(1R,2R)-2-(difluoromethyl)cyclopropyl]methanamine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
157.59
Número MDL:
Iupac Name
((1R,2R)-2-(difluoromethyl)cyclopropyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9F2N.ClH/c6-5(7)4-1-3(4)2-8;/h3-5H,1-2,8H2;1H/t3-,4+;/m0./s1
Clave InChI
DUBISPPRELAHOW-RFKZQXLXSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6735853
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6735853
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)