Merck
ENAH31551F7E
Enamine
2-methyl-2-(pyrrolidin-2-yl)propanoic acid hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
193.67
Número MDL:
Iupac Name
2-methyl-2-(pyrrolidin-2-yl)propanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO2.ClH/c1-8(2,7(10)11)6-4-3-5-9-6;/h6,9H,3-5H2,1-2H3,(H,10,11);1H
Clave InChI
ZJBLADNDCPRNOY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6734681
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6734681
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)