Merck
ENAH31551ED1
Enamine
2-{1-methyl-2-oxabicyclo[2.1.1]hexan-4-yl}acetonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
137.18
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-(1-methyl-2-oxabicyclo[2.1.1]hexan-4-yl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C8H11NO/c1-7-4-8(5-7,2-3-9)6-10-7/h2,4-6H2,1H3
Clave InChI
GSFRLPZZQYCOHW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6736396
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6736396
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)