Merck
ENAH31551D0C
Enamine
4-chloro-1,7-naphthyridine-2-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
208.6
Número MDL:
Iupac Name
4-chloro-1,7-naphthyridine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H5ClN2O2/c10-6-3-7(9(13)14)12-8-4-11-2-1-5(6)8/h1-4H,(H,13,14)
Clave InChI
UWDPCVHSTBDNKK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6733405
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6733405
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)