Merck
ENAH31551CBF
Enamine
2-(3-amino-2-oxopiperidin-1-yl)acetic acid hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
208.64
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-(3-amino-2-oxopiperidin-1-yl)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12N2O3.ClH/c8-5-2-1-3-9(7(5)12)4-6(10)11;/h5H,1-4,8H2,(H,10,11);1H
Clave InChI
RKAYQPADGDHJPH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6733122
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6733122
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)