Merck
ENAH31551C7A
Enamine
7-oxa-12-azadispiro[2.0.5^{4}.3^{3}]dodecane hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
203.71
Número MDL:
Iupac Name
7-oxa-12-azadispiro[2.0.5(4).3(3)]dodecane hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H17NO.ClH/c1-2-10(1)9(3-6-11-10)4-7-12-8-5-9;/h11H,1-8H2;1H
Clave InChI
SFTFYBVNRHCBKA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6732790
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6732790
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)