Merck
ENAH31551B99
Enamine
2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)pyrimidine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
147.14
Número MDL:
mp
154-156
Iupac Name
2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H5N5/c1-2-8-6(9-3-1)11-5-7-4-10-11/h1-5H
Clave InChI
PUGWTWQIZUJSGD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6731534
Melting Point
154-156
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6731534
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)