ENAH31551B87
Enamine
1-(4,4-difluorocyclohexyl)propan-1-amine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
1-(4,4-difluorocyclohexyl)propan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17F2N.ClH/c1-2-8(12)7-3-5-9(10,11)6-4-7;/h7-8H,2-6,12H2,1H3;1H
Clave InChI
OIGYVYCDTABZTP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6731419
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)