Merck
ENAH31551A3C
Enamine
3-cyanocyclobutane-1-sulfonyl fluoride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
163.17
Número MDL:
Iupac Name
3-cyanocyclobutane-1-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C5H6FNO2S/c6-10(8,9)5-1-4(2-5)3-7/h4-5H,1-2H2
Clave InChI
HJXNVZXEHMYEGJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6732929
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6732929
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)