Merck
ENAH3155182B
Enamine
(1-ethylcycloheptyl)methanamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
155.28
Número MDL:
Iupac Name
(1-ethylcycloheptyl)methanamine
Inchi Code
1S/C10H21N/c1-2-10(9-11)7-5-3-4-6-8-10/h2-9,11H2,1H3
Clave InChI
LYLSRCLHLHRRLL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2956555
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2956555
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)