Merck
ENAH315517B3
Enamine
5-amino-2,3-dihydro-1lambda6-benzothiophene-1,1-dione
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
183.23
Número MDL:
mp
152-154
Iupac Name
1,1-dioxido-2,3-dihydro-1-benzothien-5-ylamine
Inchi Code
1S/C8H9NO2S/c9-7-1-2-8-6(5-7)3-4-12(8,10)11/h1-2,5H,3-4,9H2
Clave InChI
MUJRANWRSSQSBC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111838
Melting Point
152-154
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111838
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)