Merck
ENAH31551763
Enamine
4-bromo-5-chloro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
291.55
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-bromo-5-chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H4BrClO2S/c10-8-4-3-7(9(12)13)14-6(4)2-1-5(8)11/h1-3H,(H,12,13)
Clave InChI
BQYHPIJNIPMCQW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608216
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608216
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)